5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5-Hydroxy-p-naphthoquinone, Juglone, 5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione
121640010 121640050
ACRO121640010EA 725 NOK
ACRO121640010 ACRO121640050
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone) 97%
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone)
Formel: C₁₀H₆O₃
MW: 174,16 g/mol
Smeltepunkt: 161…163 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001684
CAS-nummer: 481-39-0
EINECS: 207-567-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %