5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone) ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 5-Hydroxy-p-naphthoquinone, Juglone, 5-Hydroxy-1,4-naphthalenedione
H0286-1G H0286-5G
TCIAH0286-1GEA 795 NOK
TCIAH0286-1G TCIAH0286-5G
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone) ≥96.0% (by GC)
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone)
Formel: C₁₀H₆O₃
MW: 174,16 g/mol
Smeltepunkt: 155°C
MDL nummer: MFCD00001684
CAS-nummer: 481-39-0
EINECS: 207-567-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,05269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10f5210c1d3454f1dbbacf4b026e230cb7aad9bf&vid=10f5210c1d3454f1dbbacf4b026e230cb7aad9bf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %