Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
114180050 114180250
ACRO114180050EA 865 NOK
ACRO114180050 ACRO114180250
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formel: C₆H₁₄BrO₃P
Kokepunkt: 75 °C (1 mmHg)
Tetthet: 1,27 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000239
CAS-nummer: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %