Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B1781-25G B1781-5G
TCIAB1781-25GEA 2700 NOK
TCIAB1781-25G TCIAB1781-5G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥95.0% (by GC)
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formel: C₆H₁₄BrO₃P
MW: 245,06 g/mol
Kokepunkt: 115°C
MDL nummer: MFCD00000239
CAS-nummer: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dd7003559f80af727c080df49cf58c26a193ed6&vid=9dd7003559f80af727c080df49cf58c26a193ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %