Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
177610050 177610250 177611000
ACRO177610050EA 1400 NOK
ACRO177610050 ACRO177610250 ACRO177611000
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formel: C₅H₁₁O₄P
Kokepunkt: 76…79 °C (3 mmHg)
Flash punkt: 93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008769
CAS-nummer: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %