Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Diethyl 2,2-diethoxy-ethanephosphonate
D2423-25G D2423-5G
TCIAD2423-25GEA 3125 NOK
TCIAD2423-25G TCIAD2423-5G
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate ≥96.0% (by GC)
Diethyl (2,2-diethoxyethyl)phosphonate
Formel: C₁₀H₂₃O₅P
MW: 254,26 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009236
CAS-nummer: 7598-61-0
EINECS: 231-504-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a05c5cabc1d9d6eb3f0e2b13379d12d4c689786&vid=7a05c5cabc1d9d6eb3f0e2b13379d12d4c689786&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %