3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M1923-25G M1923-5G
TCIAM1923-25GEA 3575 NOK
TCIAM1923-25G TCIAM1923-5G
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile ≥98.0% (by GC)
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Kokepunkt: 140°C
MDL nummer: MFCD00005835
CAS-nummer: 4439-02-5
EINECS: 224-655-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35fe140cee1ece310aa5592c0c13a07809c404e4&vid=35fe140cee1ece310aa5592c0c13a07809c404e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C