Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
377680010 377680050
ACRO377680010EA 1075 NOK
ACRO377680010 ACRO377680050
Thiazole-2-carbaldehyde 98%
Thiazole-2-carbaldehyde
Formel: C₄H₃NOS
MW: 113,13 g/mol
Kokepunkt: 76…78 °C (24 mmHg)
Tetthet: 1,288 g/cm³
Flash punkt: 68 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00142924
CAS-nummer: 10200-59-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to orange-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %