4-Acetamidobenzenesulphonyl azide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
A1786-25G A1786-5G A1786-100G
TCIAA1786-25GEA 1075 NOK
TCIAA1786-25G TCIAA1786-5G TCIAA1786-100G
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide ≥98.0% (by HPLC)
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide
Formel: C₈H₈N₄O₃S
MW: 240,24 g/mol
MDL nummer: MFCD00029626
CAS-nummer: 2158-14-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f2a2fc0540dc4e562bb67f6d700c9e222d87a32&vid=4f2a2fc0540dc4e562bb67f6d700c9e222d87a32&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C