4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
T2405-25G T2405-5G
TCIAT2405-25GEA 5900 NOK
TCIAT2405-25G TCIAT2405-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde ≥90.0% (by GC)
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃OS
MW: 206,19 g/mol
Kokepunkt: 85°C
MDL nummer: MFCD00129191
CAS-nummer: 4021-50-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57197bfaa8db4a3d1b1faa0984fbfce50bfc30fb&vid=57197bfaa8db4a3d1b1faa0984fbfce50bfc30fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %