3-Nitrostyrene 97% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Nitro-3-vinylbenzene
128990025 128990100
ACRO128990025EA 1600 NOK
ACRO128990025 ACRO128990100
3-Nitrostyrene 97% stabilised
3-Nitrostyrene
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149,1467 g/mol
Smeltepunkt: –5 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³
Flash punkt: 107 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007276
CAS-nummer: 586-39-0
EINECS: 209-575-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 0.1 % 3,5-di-tert-Butylcatechol