4-Nitrostyrene ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Nitro-4-vinylbenzene, 1-Ethenyl-4-nitrobenzene
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
N0503-1G N0503-5G
TCIAN0503-1GEA 810 NOK
TCIAN0503-1G TCIAN0503-5G
4-Nitrostyrene ≥98.0% (by GC) stabilised
4-Nitrostyrene
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00041254
CAS-nummer: 100-13-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=546166bb5f86b4a22dba14cf28e11abf24c0896d&vid=546166bb5f86b4a22dba14cf28e11abf24c0896d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %