Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Methyl 6-bromo-2-naphthoate
364140050 364140250 364141000
ACRO364140050EA 560 NOK
ACRO364140050 ACRO364140250 ACRO364141000
Methyl-6-bromo-2-naphthoate 98%
Methyl-6-bromo-2-naphthoate
Formel: C₁₂H₉BrO₂
MW: 265,11 g/mol
Smeltepunkt: 123…126 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00100408
CAS-nummer: 33626-98-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 126 °C
GC ≥97.5 %