Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Leverandør: Thermo Scientific
42397.22 42397.36 42397.A4
42397.22EA 680 NOK
42397.22 42397.36 42397.A4
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), M.W. ~200,000
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
Formel: (C₅H₉NO)x
MW: 200000 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 25805-17-8