(R)-(+)-3-Phenylcyclohexanone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
P1499-1G
P1499-100MG
TCIAP1499-1GEA
8175
NOK
TCIAP1499-1G
TCIAP1499-100MG
(R)-(+)-3-Phenylcyclohexanone ≥97.0% (by GC)
(R)-(+)-3-Phenylcyclohexanone
Formel:
C₁₂H₁₄O Lagringstemperatur: Kjøleskap |
CAS-nummer:
34993-51-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Optical purity (LC) | min. 95.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | +10.0 to +12.0 deg (neat) |