Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
127180250 127181000 127180050
ACRO127180250EA 925 NOK
ACRO127180250 ACRO127181000 ACRO127180050
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3) 98%
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Formel: C₁₁H₈O₂
MW: 172,19 g/mol
Smeltepunkt: 105…108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001681
CAS-nummer: 58-27-5
EINECS: 200-372-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %