5-Bromo-8-quinolinol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromoquinolin-8-ol
B3324-25G B3324-5G
TCIAB3324-25GEA 6500 NOK
TCIAB3324-25G TCIAB3324-5G
5-Bromo-8-quinolinol ≥96.0% (by GC)
5-Bromo-8-quinolinol
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
MDL nummer: MFCD00457011
CAS-nummer: 1198-14-7
EINECS: 214-829-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f783724f9e0cec859bda1f8f02819997fbced506&vid=f783724f9e0cec859bda1f8f02819997fbced506&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C