Dichloro(phenyl)phosphine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: P,P-Dichlorophenylphosphine, Phenyldichlorophosphine
P0207-25ML P0207-500ML
TCIAP0207-25MLEA 220 NOK
TCIAP0207-25ML TCIAP0207-500ML
Dichloro(phenyl)phosphine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Dichloro(phenyl)phosphine
Formel: C₆H₅Cl₂P
MW: 178,98 g/mol
Kokepunkt: 59°C
Smeltepunkt: –51 °C
Tetthet: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 102°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000528
CAS-nummer: 644-97-3
EINECS: 211-425-8
FN: 2798
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c5cd3518e40314e6cc6bf7449dcdba0ff1830b8&vid=8c5cd3518e40314e6cc6bf7449dcdba0ff1830b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %