Titanium(IV) isopropoxide
Leverandør: TCI
Warning
T0133-25G T0133-500G
TCIAT0133-25GEA 230 NOK
TCIAT0133-25G TCIAT0133-500G
Titanium(IV) isopropoxide
Titanium(IV) isopropoxide
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Kokepunkt: 220°C
Smeltepunkt: 18…20 °C
Tetthet: 0,9711 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 46°C
MDL nummer: MFCD00008871
CAS-nummer: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
FN: 2413
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,09480
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3f39390a76ea306ec2c3fa09dd1fb364192d099&vid=a3f39390a76ea306ec2c3fa09dd1fb364192d099&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Ignition residue 27.3 to 28.6 %