1-Butansulfonsyre natrium salt ≥98.0% (by titrimetric analysis) for ioneparkromatografi
Leverandør: TCI
Synonymer: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
I0342-25G I0342-5G
TCIAI0342-25GEA 1800 NOK
TCIAI0342-25G TCIAI0342-5G
1-Butansulfonsyre natrium salt ≥98.0% (by titrimetric analysis) for ioneparkromatografi
1-Butansulfonsyre natrium salt
Formel: C₄H₉NaO₃S
MW: 160,17 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007540
CAS-nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a1c9ded58e58966845473a175dee1736995b0e8&vid=d4c461382006d87d6da5989d93116fa54c9337fc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130