Indol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1H-Indole
I0021-25G I0021-100G
TCIAI0021-25GEA 245 NOK
TCIAI0021-25G TCIAI0021-100G
Indol ≥99.0% (by GC)
Indole
Formel: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Kokepunkt: 253°C
Smeltepunkt: 50…51 °C
Tetthet: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 110 °C
MDL nummer: MFCD00005607
CAS-nummer: 120-72-9
EINECS: 204-420-7
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,04963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d0985c6da19418f498fb4b4e83f5103cc828dbe&vid=5d0985c6da19418f498fb4b4e83f5103cc828dbe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency