2-(Methylvinyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Isopropenylnaphthalene
I0413-25G I0413-5G
TCIAI0413-25GEA 1650 NOK
TCIAI0413-25G TCIAI0413-5G
2-(Methylvinyl)naphthalene ≥98.0% (by GC)
2-(Methylvinyl)naphthalene
Formel: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Kokepunkt: 155°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00191524
CAS-nummer: 3710-23-4
EINECS: 223-053-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c5e87dba1b4c630068a468c2c89337fba93fc1c&vid=6c5e87dba1b4c630068a468c2c89337fba93fc1c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C