Cleland's reagens ≥98.0% (by titrimetric analysis) for elektroforese
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
D3647-1G D3647-5G
TCIAD3647-1GEA 570 NOK
TCIAD3647-1G TCIAD3647-5G
Cleland's reagens ≥98.0% (by titrimetric analysis) for elektroforese
Cleland's reagens
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Smeltepunkt: 42…44 °C
Flash punkt: ≥ 110 °C ()
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004877
CAS-nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Indeks: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3972330e17cd18d000b14e4e871b4189c0a59bb&vid=012512492f94776a2f94c72c997dbde60b137106&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Functionality test to pass test