5-Iodo-m-xylene ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
Stabilisering: Stabilised with copper
I0548-25G I0548-5G
TCIAI0548-25GEA 1100 NOK
TCIAI0548-25G TCIAI0548-5G
5-Iodo-m-xylene ≥98.0% (by GC) stabilised
5-Iodo-m-xylene
Formel: C₈H₉I
MW: 232,06 g/mol
Kokepunkt: 229°C
Tetthet: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00060659
CAS-nummer: 22445-41-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e5f0f0b7a2659c8f3f7096d8a84c7c2f54c5bbf&vid=7e5f0f0b7a2659c8f3f7096d8a84c7c2f54c5bbf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %