(±)-2-Methyl-1-butanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M0175-25ML M0175-500ML
TCIAM0175-25MLEA 230 NOK
TCIAM0175-25ML TCIAM0175-500ML
(±)-2-Methyl-1-butanol ≥97.0% (by GC)
(±)-2-Methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Kokepunkt: 128°C
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 43°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004743
CAS-nummer: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
FN: 1105
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,06030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ba9ff829c3a1053a241cd3c9557201671a7327a&vid=9ba9ff829c3a1053a241cd3c9557201671a7327a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %