Dihexyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Di-n-hexylsulphide
H0377-25G H0377-250G
TCIAH0377-25GEA 660 NOK
TCIAH0377-25G TCIAH0377-250G
Dihexyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Dihexyl sulphide
Formel: C₁₂H₂₆S
MW: 202,4 g/mol
Kokepunkt: 260°C
Smeltepunkt: –28,3 °C
Tetthet: 0,84057 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 116°C
MDL nummer: MFCD00009528
CAS-nummer: 6294-31-1
EINECS: 228-556-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00151a1512889fbc0ce2678cac17cc2887cc5a13&vid=00151a1512889fbc0ce2678cac17cc2887cc5a13&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %