Tetrametylammoniumhydroksid ∼25% in water
Leverandør: TCI
Danger
T1460-25ML T1460-500ML
TCIAT1460-25MLEA 220 NOK
TCIAT1460-25ML TCIAT1460-500ML
Tetrametylammoniumhydroksid ∼25% in water
Tetrametylammoniumhydroksid
Formel: C₄H₁₃NO
Kokepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008280
CAS-nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
FN: 1835
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6adfddc35a1152ba6a61b2b334241c695a2980f7&vid=112fb51b484f163b661cd0edde34af7f41c1dcf8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 24.0 to 26.4 w/w%