4'-Methylacetanilide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: p-Acetotoluidid, p-Acetotoluidide, N-(4-Methylphenyl)acetamide
A0064-25G A0064-100G
TCIAA0064-25GEA 475 NOK
TCIAA0064-25G TCIAA0064-100G
4'-Methylacetanilide ≥98.0% (by GC)
4'-Methylacetanilide
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Kokepunkt: 307 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 145…148 °C
Tetthet: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008677
CAS-nummer: 103-89-9
EINECS: 203-155-4
Merck Indeks: 13,00076
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37bb0bc01bb89314fc28572d2bb255e578069ce8&vid=37bb0bc01bb89314fc28572d2bb255e578069ce8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency