Styrene ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Phenylethene, Phenylethylene, Vinylbenzene
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
S0095-25ML S0095-500ML
TCIAS0095-25MLEA 220 NOK
TCIAS0095-25ML TCIAS0095-500ML
Styrene ≥99.0% (by GC) stabilised
Styrene
Formel: C₈H₈
MW: 104,15 g/mol
Kokepunkt: 145°C
Smeltepunkt: –31°C
Tetthet: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 32°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008612
CAS-nummer: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
FN: 2055
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,08860
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f73ab98d681693e869739e38317e23d32abe467&vid=2f73ab98d681693e869739e38317e23d32abe467&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %