3,5-Dihydroksytoluen, vannfri ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
M1235-25G M1235-5G
TCIAM1235-25GEA 2125 NOK
TCIAM1235-25G TCIAM1235-5G
3,5-Dihydroksytoluen, vannfri ≥98.0% (by GC)
3,5-Dihydroksytoluen
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokepunkt: 147°C
Smeltepunkt: 109 °C
Tetthet: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 159 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002291
CAS-nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Indeks: 14,06864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dad4db14c06af48cae00805286775ffd76eb81&vid=a8518c3020761388c02223c09997de05284b97fd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity