2-Iodopyridine ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Stabilisering: Stabilised with Na₂S₂O₃
I0533-25G I0533-5G
TCIAI0533-25GEA 2800 NOK
TCIAI0533-25G TCIAI0533-5G
2-Iodopyridine ≥98.0% (by GC) stabilised
2-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
Kokepunkt: 102°C
Smeltepunkt: 118…120 °C
Tetthet: 1,928 g/cm³ (25 °C)
MDL nummer: MFCD00464928
CAS-nummer: 5029-67-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %