(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
D0710-25G D0710-500G D0710-100G
TCIAD0710-25GEA 220 NOK
TCIAD0710-25G TCIAD0710-500G TCIAD0710-100G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97.0% (by GC)
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Tetthet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 80°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063238
CAS-nummer: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Indeks: 14,05213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af05f93d422f4ddbdcd3bf03e666cfedd5ade566&vid=af05f93d422f4ddbdcd3bf03e666cfedd5ade566&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %