Tris(dimethylamino)phosphine ≥96.0% (by GC) (may contain precipitate)
Leverandør: TCI
Warning
T1317-25ML T1317-250ML
TCIAT1317-25MLEA 2100 NOK
TCIAT1317-25ML TCIAT1317-250ML
Tris(dimethylamino)phosphine ≥96.0% (by GC) (may contain precipitate)
Tris(dimethylamino)phosphine
Formel: C₆H₁₈N₃P
Kokepunkt: 163°C
Smeltepunkt: –44 °C
Tetthet: 0,8962 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 26°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008301
CAS-nummer: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=718cd87c215892d3e08752d6f59603e45d587cc4&vid=718cd87c215892d3e08752d6f59603e45d587cc4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %