Akrylonitril ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Stabilisering: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0146-25ML A0146-500ML
TCIAA0146-25MLEA 220 NOK
TCIAA0146-25ML TCIAA0146-500ML
Akrylonitril ≥99.0% (by GC) stabilised
Akrylonitril
Formel: C₃H₃N
MW: 53,06 g/mol
Kokepunkt: 79°C
Smeltepunkt: –84°C
Tetthet: 0,7951 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –6°C
MDL nummer: MFCD00001927
CAS-nummer: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
FN: 1093
ADR: 3,I
Merck Indeks: 14,00131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f52d135658c0543071ee220ea2591b9222dd77&vid=e3f52d135658c0543071ee220ea2591b9222dd77&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %