Tetrahydrothiophen-3-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
D3511-25G D3511-5G
TCIAD3511-25GEA 1150 NOK
TCIAD3511-25G TCIAD3511-5G
Tetrahydrothiophen-3-one ≥98.0% (by GC)
Tetrahydrothiophen-3-one
Formel: C₄H₆OS
MW: 102,16 g/mol
Kokepunkt: 175°C
Flash punkt: 78°C
MDL nummer: MFCD00005412
CAS-nummer: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7ef71520507a16414e1ca2dbbaa5cf99f1cf8c9&vid=b7ef71520507a16414e1ca2dbbaa5cf99f1cf8c9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %