4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)toluene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
T1973-1G T1973-5G
TCIAT1973-1GEA 405 NOK
TCIAT1973-1G TCIAT1973-5G
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97.0% (by GC)
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
MDL nummer: MFCD00052338
CAS-nummer: 394-59-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97940220cda54e87590d4ceea9d38dd8dd59fe8e&vid=97940220cda54e87590d4ceea9d38dd8dd59fe8e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %