2-(2-Hydroxyethyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Pyridineethanol, 2-(2-Pyridyl)ethanol
H0246-25ML
H0246-500ML
TCIAH0246-25MLEA
340
NOK
TCIAH0246-25ML
TCIAH0246-500ML
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Formel:
C₇H₉NO MW: 123,15 g/mol Kokepunkt: 139°C Smeltepunkt: –7,8 °C Tetthet: 1,1111 g/cm³ (4 °C) Flash punkt: 92°C |
MDL nummer:
MFCD00006364 CAS-nummer: 103-74-2 EINECS: 203-140-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |