3-(Methylthio)-1-propanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(Methylthio)propan-1-ol
M0735-25G M0735-5G
TCIAM0735-25GEA 1175 NOK
TCIAM0735-25G TCIAM0735-5G
3-(Methylthio)-1-propanol ≥99.0% (by GC)
3-(Methylthio)-1-propanol
Formel: C₄H₁₀OS
MW: 106,19 g/mol
Kokepunkt: 136°C
Tetthet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 87°C
MDL nummer: MFCD00036560
CAS-nummer: 505-10-2
EINECS: 208-004-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=032d0f6bb60c6800011721c13408500f6bd65f4a&vid=032d0f6bb60c6800011721c13408500f6bd65f4a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %