2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C0169-25ML C0169-500ML C0169-100ML
TCIAC0169-25MLEA 245 NOK
TCIAC0169-25ML TCIAC0169-500ML TCIAC0169-100ML
2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Formel: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Kokepunkt: 185°C
Tetthet: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 107°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002870
CAS-nummer: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4aef7e5d0490dbe29eeac385809f2053ef4b2a37&vid=23112b62472f8a40b58d45e8bc700a15b2b79e44&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %