n-Oktadekan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
O0003-25G O0003-250G
TCIAO0003-25GEA 350 NOK
TCIAO0003-25G TCIAO0003-250G
n-Oktadekan ≥98.0% (by GC)
n-Oktadekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
Kokepunkt: 316,1 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 26…29 °C
Tetthet: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 165 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009007
CAS-nummer: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a234ac7561074f8b20e2b79595ebc863a3785e18&vid=ea9372f0f2219876030526abfb5e281ed937e5e1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %