n-Pentadekan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N-Pentadecane, Pentadecane
P0606-25ML P0606-500ML P0606-100ML
TCIAP0606-25MLEA 395 NOK
TCIAP0606-25ML TCIAP0606-500ML TCIAP0606-100ML
n-Pentadekan ≥99.0% (by GC)
n-Pentadekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 212,42 g/mol
Kokepunkt: 270°C
Smeltepunkt: 13…15 °C
Tetthet: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 120°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008990
CAS-nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a627f27b663565d4ef1844f1f2afcb4927d99e0&vid=8e8f6209f105381b655fb68f4c6c2af9dd29763c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %