trans-Dichloroethylene ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Stabilisering: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D0368-25G D0368-100G
TCIAD0368-25GEA 745 NOK
TCIAD0368-25G TCIAD0368-100G
trans-Dichloroethylene ≥98.0% (by GC) stabilised
trans-Dichloroethylene
Formel: C₂H₂Cl₂
MW: 96,94 g/mol
Kokepunkt: 48°C
Smeltepunkt: –49 °C
Tetthet: 1,257 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 2°C
MDL nummer: MFCD00062942
CAS-nummer: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
FN: 1150
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,00092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fe5bfc436d6a77ccb17f9c0a1f1fe15458f00f6&vid=7fe5bfc436d6a77ccb17f9c0a1f1fe15458f00f6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %