1-fluor-4-iodbensen ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Fluoroiodobenzene
Stabilisering: Stabilised with copper chip
F0237-25G F0237-5G
TCIAF0237-25GEA 540 NOK
TCIAF0237-25G TCIAF0237-5G
1-fluor-4-iodbensen ≥98.0% (by GC) stabilised
1-fluor-4-iodbensen
Formel: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Kokepunkt: 183°C
Smeltepunkt: –18 °C
Tetthet: 1,9253 g/cm³ (15 °C)
Flash punkt: 68°C
MDL nummer: MFCD00001052
CAS-nummer: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdfc36d0c8db0cf142c5a90f082c6d2575d29ea0&vid=b9f34a370c474dc6e7fcd5a01a05ed93c06f6506&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %