Dimetylcyklopropan-1,1-dikarboksylat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester
C1471-25G C1471-500G
TCIAC1471-25GEA 770 NOK
TCIAC1471-25G TCIAC1471-500G
Dimetylcyklopropan-1,1-dikarboksylat ≥98.0% (by GC)
Dimetylcyklopropan-1,1-dikarboksylat
Formel: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15 g/mol
Kokepunkt: 198°C
Flash punkt: 95°C
MDL nummer: MFCD00192079
CAS-nummer: 6914-71-2
EINECS: 414-240-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %