1-(4-Morpholino)cyclohexene ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine, 1-Morpholinocyclohexene, 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
C0956-500ML C0956-25ML
TCIAC0956-500MLEA 6325 NOK
TCIAC0956-500ML TCIAC0956-25ML
1-(4-Morpholino)cyclohexene ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-(4-Morpholino)cyclohexene
Formel: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Kokepunkt: 140°C
Flash punkt: 68°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006163
CAS-nummer: 670-80-4
EINECS: 211-579-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2f72cf360472b448c6fdc7d48152778e1f01368&vid=d2f72cf360472b448c6fdc7d48152778e1f01368&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %