α-Methylstyrene ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Phenylpropene, Isopropenylbenzene
Stabilisering:
stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
M0429-25ML
M0429-500ML
TCIAM0429-25MLEA
220
NOK
TCIAM0429-25ML
TCIAM0429-500ML
α-Methylstyrene ≥99.0% (by GC) stabilised
α-Methylstyrene
Formel:
C₉H₁₀ MW: 118,18 g/mol Kokepunkt: 162°C Smeltepunkt: -23°C Tetthet: 0,9108 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 48°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00008859 CAS-nummer: 98-83-9 EINECS: 202-705-0 FN: 2303 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |