4-Methylveratrole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1986-25G D1986-500G D1986-100G
TCIAD1986-25GEA 245 NOK
TCIAD1986-25G TCIAD1986-500G TCIAD1986-100G
4-Methylveratrole ≥99.0% (by GC)
4-Methylveratrole
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016651
CAS-nummer: 494-99-5
EINECS: 207-796-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c650d59d5da106de828fd131427b8433f131debc&vid=d96dafe4b2e3b4890d28d842a3527e50833a3fc3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %