α,α,α,α',α',α'-Heksafluor-5-nitroxylen ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B1422-25G B1422-5G
TCIAB1422-25GEA 1900 NOK
TCIAB1422-25G TCIAB1422-5G
α,α,α,α',α',α'-Heksafluor-5-nitroxylen ≥97.0% (by GC)
α,α,α,α',α',α'-Heksafluor-5-nitroxylen
Formel: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259,11 g/mol
Kokepunkt: 72°C
Tetthet: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 77°C
MDL nummer: MFCD00000384
CAS-nummer: 328-75-6
EINECS: 206-336-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %