Nicotinaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Pyridine-3-carboxaldehyde, 3-Pyridinecarboxaldehyde, 3-Pyridinecarbaldehyde
N0090-25ML N0090-100ML
TCIAN0090-25MLEA 700 NOK
TCIAN0090-25ML TCIAN0090-100ML
Nicotinaldehyde ≥98.0% (by GC)
Nicotinaldehyde
Formel: C₆H₅NO
MW: 107,11 g/mol
Kokepunkt: 97°C
Flash punkt: 43°C
MDL nummer: MFCD00006382
CAS-nummer: 500-22-1
EINECS: 207-900-4
FN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c757fb4d5505fd3e5acd64ca1ed0a86225e015a&vid=1c757fb4d5505fd3e5acd64ca1ed0a86225e015a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %