1,4-Dioksan ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
D0860-25G D0860-500G
TCIAD0860-25GEA 245 NOK
TCIAD0860-25G TCIAD0860-500G
1,4-Dioksan ≥99.0% (by GC) stabilised
1,4-Dioksan
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kokepunkt: 101°C
Smeltepunkt: 11,8 °C
Tetthet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 12°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006571
CAS-nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
FN: 1165
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,03300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0307512c2e67218d1af9e6a9b29f7424c3f6c0eb&vid=0307512c2e67218d1af9e6a9b29f7424c3f6c0eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %